Merck
195650
Sigma-Aldrich
2-ニトロイミダゾール
98%
別名:
アゾマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3N3O2
CAS番号:
分子量:
113.07
Beilstein:
116444
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
287 °C (dec.) (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
InChI Key
YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ニトロイミダゾールは天然抗菌物質です
アプリケーション
2-ニトロイミダゾールは以下の合成で使用されました:
  • tert-ブチル2-(2-ニトロ-1H-イミダゾール-1-イル)エチルカルバメート
  • 1-(2-(tert-ブチルジメチルシロキシ)エチル)-2-ニトロ-1H-イミダゾール
  • 2-フルオロ-N-(2-(2-ニトロ-1H-イミダゾール-1-イル)エチル)アセトアミド
  • 2-(2-メチル-5-ニトロ-1H-イミダゾール-1-イル)エチル2-フルオロアセタート
  • 放射標識前駆体。ブロモ置換アナログ
  • ニトロイミダゾール置換ボロン酸。低酸素組織のイメージング用前駆体
  • エストロゲン受容体が豊富な腫瘍のための部位選択的放射線増感剤候補
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
溶解度:
NH4OH溶液50 mg/mL:溶解性、澄明、緑黄色~極暗緑黄色~極暗黄色
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
195650-250MG:
195650-BULK:
195650-100MG:
195650-1G:
195650-5G:
195650-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alane Beatriz Vermelho et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 33(1), 139-146 (2017-12-02)
Sulfonamide carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) inhibitors targeting the α-class enzyme from the protozoan pathogen Trypanosoma cruzi, responsible of Chagas disease, were recently reported. Although many such derivatives showed low nanomolar activity in vitro, they were inefficient anti-T. cruzi agents
Kazuki Yoshihara et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 18(16), 1650-1658 (2017-05-16)
The use of DNA aggregates could be a promising strategy for the molecular imaging of biological functions. Herein, phosphorescent oligodeoxynucleotides were designed with the aim of visualizing oxygen fluctuation in tumor cells. DNA-ruthenium conjugates (DRCs) that consisted of oligodeoxynucleotides, a
J. Chem. Res. Synop., 92-92 (1993)
Yi Qu et al.
Environmental microbiology, 13(4), 1010-1017 (2011-01-20)
Antibiotic resistance in pathogens can be mediated by catabolic enzymes thought to originate from soil bacteria, but the physiological functions and evolutionary origins of the enzymes in natural ecosystems are poorly understood. 2-Nitroimidazole (2NI) is a natural antibiotic and an
Christin Glowa et al.
Radiation oncology (London, England), 12(1), 174-174 (2017-11-11)
To summarize the research activities of the "clinical research group heavy ion therapy", funded by the German Research Foundation (DFG, KFO 214), on the impact of intrinsic tumor characteristics (grading, hypoxia) on local tumor control after carbon ( Three sublines