Merck
277789
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3,5-ジクロロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
225.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
232 °C/757 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1cc(Cl)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI Key
DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene on treatment with iPrMgCl.LiCl in THF and then DMF at 0°C, followed by the reaction with molecular iodine and aq NH3 yields the corresponding aromatic nitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277789-VAR:
277789-25G:
277789-BULK:
277789-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Practical one-pot conversion of aryl bromides and ?-bromostyrenes into aromatic nitriles and cinnamonitriles.
Ishii G, et al.
Tetrahedron, 69(5), 1462-1469 (2013)