Merck
A79507
Sigma-Aldrich
3-アミノローダニン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2OS2
CAS番号:
分子量:
148.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES記法
NN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C3H4N2OS2/c4-5-2(6)1-8-3(5)7/h1,4H2
InChI Key
ZBUUHLDYMKTVLT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A79507-VAR:
A79507-10G:
A79507-BULK:
A79507-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N E Madadi et al.
Bollettino chimico farmaceutico, 130(4), 124-127 (1991-04-01)
Two series of hydrazones were prepared by condensation of various aldehydes with 2-aminorhodanine (series 1) and 2-hydrazino-2-imidazoline (series 2). These compounds showed interesting antiparasitic activities against amoeba, trichomonas, leishmania and plasmodium.