Merck
T30406
Sigma-Aldrich
2-チオヒダントイン
99%
別名:
2-チオキソ-4-イミダゾリジノン, NSC 11772
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2OS
CAS番号:
分子量:
116.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
アッセイ
99%
mp
229-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=C1CNC(=S)N1
InChI
1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
InChI Key
UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応物です:
  • 抗糖尿病活性をもつ医薬品。
  • 抗微生物活性をもつバルビツール酸およびチオヒダントイン誘導体。
  • 可能性のある抗癌剤。
  • 線維芽細胞増殖因子受容体1キナーゼ阻害剤。
  • HIV-1インテグラーゼ阻害剤。
以下の過シリル化のための反応剤です:
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T30406-VAR:
T30406-25G:
T30406-100G:
T30406-BULK:
T30406-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shruti Beharry et al.
Journal of ethnopharmacology, 211, 126-170 (2017-08-16)
Maca - Lepidium meyenii Walp. has been cultivated and used by Andean people for over 1300-2000 years in Peru as food and medicine. Starting in the late 1990's it has developed into an important herbal medicine in China and is
Klaus Abraham et al.
Archives of toxicology, 93(2), 331-340 (2018-12-12)
Fatty acid esters of glycidol (glycidyl esters) are heat-induced food contaminants predominantly formed during industrial deodorization of vegetable oils and fats. After consumption, the esters are digested in the gastrointestinal tract, leading to a systemic exposure to the reactive epoxide