Merck
907383
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Photo-Lysine
≥95%
別名:
N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N6-[[2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethoxy]carbonyl]-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H30N4O6
CAS番号:
分子量:
494.54
UNSPSCコード:
12352209
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Fmoc-L-Photo-Lysine is a diazirine-containing, Fmoc-protected lysine amino acid and multifunctional photo-crosslinker. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (∼360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An unprotected version is also available as 907251.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907383-100MG:
907383-BULK:
907383-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
907383-100MG4022536044750