Merck
00397
Sigma-Aldrich
Fmoc-プロパジル-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-L-2-プロパルギルグリシン, (S)-2-(Fmoc-アミノ)-4-ペンチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17NO4
CAS番号:
分子量:
335.35
Beilstein:
9151699
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI Key
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00397-BULK:
00397-1G:
00397-250MG:
00397-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)