Merck
900751
Sigma-Aldrich
Biotinylated-D-lysine TFA salt
別名:
(R)-2-Ammonio-6-(5-((3aR,4R,6aS)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate 2,2,2-trifluoroacetate, BDL TFA salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28N4O4S · C2HF3O2
分子量:
486.51
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
形状
powder or crystals
品質水準
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O)C(F)(F)F.[O-]C([C@@H](CCCCNC(CCCC[C@@H]1[C@@](NC(N2)=O)([H])[C@@]2([H])CS1)=O)[NH3+])=O
アプリケーション
Biotinylated D-lysine (BDL) can be used to conjugate a biotin handle into bacterial peptidoglycan (PG) for various applications. For example, Suzanne Walker and coworkers reported that penicillin-binding protein PBP4 of Staphylococcus aureus could use BDL to biotinylate Lipid I and Lipid II, facilitating assays to measure infamously low-abundance pools of cellular lipid-linked PG precursors. BDL provides a tool for studying other aspects of PG assembly including antibacterial development efforts.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900751-VAR:
900751-BULK:
900751-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)