Merck
B4261
Sigma-Aldrich
ビオシチン
≥98% (TLC), suitable for drug transporter assays
別名:
Bct, Nε-(+)-ビオチニル-L-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28N4O4S
CAS番号:
分子量:
372.48
Beilstein:
97197
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
ビオシチン, ≥98% (TLC)
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +53°, c = 1.05% in 0.1 M NaOH(lit.)
テクニック
drug transporter assay: suitable
white to off-white
mp
~245 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1
InChI Key
BAQMYDQNMFBZNA-MNXVOIDGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビオシチンは、ビオチニダーゼの特異性と動態を研究するために、ビオチニダーゼ欠乏を測定するために基質として使用され、また細胞および組織のさまざまな取り込みメカニズムを研究するためにモデル化合物として使用されます。ビオシチンは、ニューロン、中間とげ状ニューロンおよび視神経を標識するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ビオシチンはリジンおよびビオチンの付加物です。ビオチシンはビオチニダーゼで加水分解され、ペプチド取り込みビオチンまたは遊離ビオチンに対して作用します。ビオチシンは補酵素として作用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4261-BULK:
B4261-25MG:
B4261-100MG:
B4261-250MG:
B4261-VAR:
B4261-5MG:
B4261-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cytometry (2000)
Dbx1 precursor cells are a source of inspiratory XII premotoneurons
Ann L Revill
eLife, 4, e12301-e12301 (2015)
Treadmill exercise reverses dendritic spine loss in direct and indirect striatal medium spiny neurons in the 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model of Parkinson?s disease
William A
Neurobiology of Disease (2014)
Vishwa Mohan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(32), 6233-6250 (2019-06-12)
Dendritic spines in the developing mammalian neocortex are initially overproduced and then eliminated during adolescence to achieve appropriate levels of excitation in mature networks. We show here that the L1 family cell adhesion molecule Close Homolog of L1 (CHL1) and
Jeanne T Paz et al.
Nature neuroscience, 16(1), 64-70 (2012-11-13)
Cerebrocortical injuries such as stroke are a major source of disability. Maladaptive consequences can result from post-injury local reorganization of cortical circuits. For example, epilepsy is a common sequela of cortical stroke, but the mechanisms responsible for seizures following cortical