Merck
900761
Sigma-Aldrich
Sodium 4-methylpyridine-2-sulfinate
≥95%
別名:
Willis 4-methyl pyridine-2-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6NNaO2S
分子量:
179.17
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
342 °C
アプリケーション
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.