Merck
900760
Sigma-Aldrich
Sodium 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-sulfinate
≥95%
別名:
Willis 5-trifluoromethyl pyridine 2-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3F3NNaO2S
分子量:
233.14
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
340 °C (dec)
アプリケーション
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900760-250MG:
900760-BULK:
900760-VAR:
900760-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.