Merck
751626
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル(4-シアノ-4-ペンタノエートドデシルトリチオカルボン酸)
average Mn 5,400
別名:
PEG-RAFT, ドデシルトリチオカルボン酸シアノPEG, ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル4-シアノ-4-[(ドデシルスルファニルチオカルボニル)スルファニル]ペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 5,400
転移温度
Tm 55-60 °C
PDI
≤1.1
Ω末端
4-cyano-4-pentanoate dodecyl trithiocarbonate
α末端
methoxy
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
最適なRAFT剤の選択するお手伝いが必要ですか?RAFT剤とモノマーとの対応表をご覧ください
アプリケーション
制御ラジカル重合用RAFT剤。特にリソグラフィーや生物学的に重要なPEGブロック共重合体を作製するためのスチレン、アクリレートおよびアクリルアミドモノマーの重合に適しています。連鎖移動剤(CTA)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
751626-5G:
751626-VAR:
751626-1G:
751626-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
資料
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
すべて表示
プロトコル
Sigma-Aldrich presents an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.