Merck
900621
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G3
95%
別名:
(2-Dicyclohexylphosphino-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, CyJohnPhos G3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H44NO3PPdS
CAS番号:
分子量:
720.21
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C=CC=CC4C=5C=CC=CC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
InChI
InChI=1S/C24H31P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
InChI Key
NFZUZGPTBAUUOC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Third generation (G3) Buchwald palladium precatalyst for cross-coupling, demonstrating improved stability and reactivity from previous generations. This same product was formerly listed under RNI00192.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.