保管条件
under inert gas
官能基
phosphine
sulfonamide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-9-11-20(12-10-16)27(24,25)23-14-19-13-18(23)15-26(19)22-8-4-6-17-5-2-3-7-21(17)22/h2-12,18-19H,13-15H2,1H3
InChI Key
RGHUOMJULXTHPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
その他情報
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
798436-BULK:
798436-100MG:
798436-VAR:
資料
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.