品質水準
mp
85-90 °C
SMILES記法
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@](C3=CC=C(OC)C=C3)C[C@]1([H])C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C19H22NO3PS/c1-14-3-9-19(10-4-14)25(21,22)20-12-18-11-15(20)13-24(18)17-7-5-16(23-2)6-8-17/h3-10,15,18H,11-13H2,1-2H3/t15-,18-,24?/m0/s1
InChI Key
RMFZMNUGIFSNIE-YPAHSFBSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
その他情報
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
798746-VAR:
798746-BULK:
798746-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.