品質水準
mp
153-158 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(N1C[C@H]2[P@](C3=CC=C4C(C=CC=C4)=C3)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-6-10-22(11-7-16)27(24,25)23-14-21-13-19(23)15-26(21)20-9-8-17-4-2-3-5-18(17)12-20/h2-12,19,21H,13-15H2,1H3
InChI Key
SJQXCVUHXMHJMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
その他情報
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
798347-VAR:
798347-100MG:
798347-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.