Merck
694215
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,3-ビス(tert-ブチルメチルホスフィノ)キノキサリン
別名:
QuinoxP®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28N2P2
CAS番号:
分子量:
334.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D +55°, c = 1 in chloroform
mp
100-105 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m1/s1
InChI Key
DRZBLHZZDMCPGX-FGZHOGPDSA-N
法的情報
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694215-100MG:
694215-BULK:
694215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)