Merck
523720
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-インドリンメタノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +52°, c = 1 in ethanol
mp
66-70 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OC[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-4,8,10-11H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI Key
GRPOFAKYHPAXNP-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
523720-VAR:
523720-BULK:
523720-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)