Merck
762822
Sigma-Aldrich
[(1,3,5,7-Tetramethyl-6-phenyl-2,4,6-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
別名:
meCgPPh Pd G3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H34NO6PPdS
CAS番号:
分子量:
662.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
130-136 °C (decomposition)
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
PBZIJOKKZYPPSJ-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
[(1,3,5,7-Tetramethyl-6-phenyl-2,4,6-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate (meCgPPh Pd G3) is a palladium compound. It isan air and moisture sensitive compound generally used as a catalysts.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
762822-2G:4548174007433
762822-VAR:
762822-BULK:
762822-500MG:4548174007440
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
762822-2G4061832970684
762822-500MG4061832970691