Merck
729701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OH-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-L-グルタミン5-13C 酸, L-グルタミン酸-5-13C,N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
370.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CC[13C](O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i18+1
InChI Key
QEPWHIXHJNNGLU-FIJHUKRISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
729701-BULK:
729701-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)