Merck
490008
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OH-15N
98 atom % 15N
別名:
L-グルタミン酸-15N, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
370.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
光学活性
[α]20/D −22°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
185-188 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i21+1
InChI Key
QEPWHIXHJNNGLU-ZKBIZJTASA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)