Merck
616214
Sigma-Aldrich
L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 hydrochloride
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H · HCl
分子量:
190.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D2;
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-RLIARQKESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
616214-VAR:
616214-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)