Merck
637467
Sigma-Aldrich
D-Valine-d8
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CDCD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
125.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
光学活性
[α]20/D -27.5°, c = 8 in 6 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3,2D3,3D,4D
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-UZTPAVETSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
637467-BULK:
637467-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ellen De Paepe et al.
Analytica chimica acta, 1033, 108-118 (2018-09-03)
In recent years, metabolomics has surfaced as an innovative research strategy in human metabolism, whereby selection of the biological matrix and its inherent metabolome is of crucial importance. However, focusing on a single matrix may imply that relevant molecules of
Wesley C Kephart et al.
Amino acids, 48(3), 779-789 (2015-11-11)
We examined if supplementing trained cyclists (32 ± 2 year, 77.8 ± 2.6 kg, and 7.4 ± 1.2 year training) with 12 g/day (6 g/day L-Leucine, 2 g/day L-Isoleucine and 4 g/day L-Valine) of either branched-chain amino acids (BCAAs, n