Merck
699748
Sigma-Aldrich
(3-メルカプトプロピル)トリメトキシ-d9-シラン
98 atom % D, 95% (CP)
別名:
3-(トリメトキシ-d9-シリル)-1-プロパンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3O)3Si(CH2)3SH
分子量:
205.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
形状
liquid
bp
213-215 °C (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
699748-VAR:
699748-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)