About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2S
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c(S)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2S/c7-4(5(10)11)1-3-2-8-6(12)9-3/h2,4H,1,7H2,(H,10,11)(H2,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI Key
FVNKWWBXNSNIAR-BYPYZUCNSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS006825-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CDS006825-25MG | 4061828987740 |