Merck
709735
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-ヒドロキシピラジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrN2O
CAS番号:
分子量:
174.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
mp
115-119 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-7-4(8)2-6-3/h1-2H,(H,7,8)
InChI Key
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
709735-250MG:
709735-BULK:
709735-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)