Merck
636320
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-ブロモピラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4BrN3
CAS番号:
分子量:
174.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
113-117 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
InChI Key
KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
アミノ基を予め保護せずにピリジルボロン酸とのパラジウム触媒を用いるクロスカップリング反応により、ピラジニルピリジンを生成する際に用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
636320-VAR:
636320-1G:
636320-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amy E Thompson et al.
The Journal of organic chemistry, 70(1), 388-390 (2004-12-31)
A range of halogenated aromatics and heteroaromatics bearing a primary amine group are shown to be suitable substrates for Suzuki cross-coupling reactions with arylboronic acids and pyridylboronic acids under standard conditions, without the need for protection/deprotection steps. New amino-substituted arylpyridines