アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
~165 °C (dec.)
官能基
Fmoc
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
InChI Key
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
保護されたエチレンジアミンビルディングブロックです
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47542-VAR:
47542-BULK:
47542-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
P. Kocis et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6623-6623 (1995)