アッセイ
97% dry basis
形状
powder
品質
wetted with not less than 20 wt. % water
組成
Water content, ~20%
反応適合性
reaction type: Addition Reactions
mp
155-158 °C (lit.)
溶解性
DMF: 0.1 g/mL, clear
SMILES記法
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
InChI Key
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In the oligonucleotide couplings.
- In the preparation of poly(ethylene glycol)methyl ether-grafted CTS (mPEG-g-CTS).
- In the solid phase peptide synthesis on TCNEO(tetracyanoethylene oxide)-modified graphite.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F
引火点(℃)
157 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
711489-1KG:
711489-BULK:
711489-VAR:
711489-50G:
711489-250G:
試験成績書(COA)
資料
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.