Merck
753378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClF3N2
CAS番号:
分子量:
182.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.448
密度
1.478 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-10-3(1-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI Key
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
151.0 °F
引火点(℃)
66.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
753378-500MG:
753378-VAR:
753378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)