Merck
791814
Sigma-Aldrich
KetoABNO
95%
別名:
9-Azabicyclo[3,3,1]nonan-3-one-9-oxyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12NO2
CAS番号:
分子量:
154.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
109-114 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C[C@@H](N2[O])CCC[C@@H]2C1
InChI
1S/C8H12NO2/c10-8-4-6-2-1-3-7(5-8)9(6)11/h6-7H,1-5H2
InChI Key
AMZBXNVXJGUYMF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Oxidant has been demonstrated in the application of aerobic oxidation of alcholols and amines at room temperature and ambient pressure. This product is also a convenient bench top stable solid.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791814-BULK:
791814-250MG:
791814-1G:
791814-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lauber MB, and Stahl SS
ACS Catalysis, 3, 2612-2616 (2013)
Sonobe T, et al.
Chemical Science, 3, 3249-3249 (2012)