Merck
69868
Sigma-Aldrich
モノペルオキシフタル酸マグネシウム 六水和物
technical, ~80% (RT)
別名:
ビス(モノペルオキシフタル酸)マグネシウム 六水和物, MMPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO2CC6H4CO3)2Mg·6H2O
分子量:
494.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
~80% (RT)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
93 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydroperoxide
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
モノペルオキシフタル酸マグネシウム六水和物は、多くの酸化反応に使用される有機過酸化物です。非爆燃性、非衝撃感受性を示し、表面消毒薬としても使用されます。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • トリフル酸ビスマス(III)触媒下でのトランスジアキシアル水酸化
  • 温和な条件下での酸化反応
  • 不飽和ステロイドのエポキシ化
  • 抗癌剤としてのB環酸素付加ステロイドの合成
その他情報
水および低級アルコールに可溶な多目的酸化剤です。酸化は、均一な溶液(アルコール、アルコール水溶液)またはPTC(クロロホルム-水)の二相系で進行します。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
69868-1KG:
69868-VAR:
69868-50G:
69868-250G:
69868-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel organic peroxygen reagents for use in organic synthesis
Organic peroxygen chemistry, 1-19 (1993)
P. Brougham et al.
Synthesis, 1015-1015 (1987)
Efficacy of three surface disinfectants against spores of Clostridium difficile ribotype 027
Horejsh D and Kampf G
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214(2), 172-174 (2011)
F. Fringuelli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1198-1198 (1992)
D. Enders et al.
Synlett, 725-725 (1990)