Merck
289132
Sigma-Aldrich
過酸化水素尿素
97%
別名:
尿素過酸化水素, カルバミドペルオキシド, パーカルバミド, 過酸化カルバミド 水和物, 過酸化水素-尿素付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CO(NH2)2 · H2O2
CAS番号:
分子量:
94.07
Beilstein:
3680414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
90-93 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI Key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
尿素過酸化水素(UHP)は、尿素と過酸化水素からなる酸化剤です。無水カルボン酸の存在下で、UHPは無水有機溶媒中での各種酸化変換に使用されます。UHPは酸化反応における過酸化水素源として使用されます。
アプリケーション
尿素過酸化水素は、以下において、酸化剤として使用できます。
  • 無溶媒条件下での硫化物のスルホキシドまたはスルホンへの変換。
  • 対応するN-オキシドへの窒素複素環の変換。
  • 無水有機溶媒中での、多数のカルボン酸無水物およびリン酸水素二ナトリウムと併用した、各種アルケンのエポキシ化。
  • バイヤー–ビリガー酸化反応での、各種ペルオキシカルボン酸を使用した、アルデヒドとケトンの酸化によるエステルとラクトンの生成。
特徴および利点
UHPは、
  • 安価で、
  • 安定しており、
  • 取扱いが容易な試薬です。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
289132-100G:4548173130347
289132-VAR:
289132-BULK:
289132-5G:4548173130361
289132-500G:4548173368658
289132-20L:
289132-250G:4548173130354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthetic Communications, 37, 87-87 (2007)
Synthesis, 3153-3153 (2006)
Jiaolong Qin et al.
Journal of hazardous materials, 396, 122762-122762 (2020-05-04)
Reducing the emissions of soil fumigants such as 1,3-dichloropropene (1,3-D) is essential to protecting air quality. Although biochar is useful in reducing such emissions, biochar-adsorbed fumigants may desorb and cause secondary air pollution. This study investigated the degradation of 1,3-D
The Urea?Hydrogen Peroxide Complex:? Solid-State Oxidative Protocols for Hydroxylated Aldehydes and Ketones (Dakin Reaction), Nitriles, Sulfides, and Nitrogen Heterocycles
Rajender SV, et al.
Organic Letters, 1(2), 189?192-189?192 (1999)
Gianluca Soldaini et al.
Organic letters, 9(3), 473-476 (2007-01-26)
[reaction: see text] The first successful catalytic oxidation procedure for the chemoselective conversion of imines to nitrones is reported. The reaction is general, high yielding, and user and environmentally friendly, and furnishes a solution to the yet unanswered issue of