Merck
283207
Sigma-Aldrich
ビス(モノペルオキシフタル酸)マグネシウム 六水和物
greener alternative
80%, technical grade
別名:
MMPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO2CC6H4CO3)2Mg·6H2O
分子量:
494.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
80%
反応適合性
reagent type: oxidant
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
93 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydroperoxide
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品MMPPは、安価で、固体状態で安定しており、取り扱いがより安全で、使いやすいため、広く使用されている酸化剤MCPBAの代替品であり、「より安全な化学物質をデザインする」という原則に準拠しています。詳細については、以下の技術資料を参照してください。
セレノン合成のための穏やかで効率的な酸化剤としてのビス(モノペルオキシフタル酸)マグネシウム六水和物
ビス(モノペルオキシフタル酸)マグネシウム六水和物(MMPP)
ビス(モノペルオキシフタル酸)マグネシウム六水和物を使用した不飽和ステロイドの高効率エポキシ化
アプリケーション
ペルオキシカルボン酸の適切な代替品であり、多くの種類の酸化反応を起こすことができる、より安全で環境にやさしい酸化試薬です。
モノ過フタル酸マグネシウムを用いた酸化反応:m-クロロ過安息香酸との比較
以下の反応物質です。
  • トリフル酸ビスマス(III)触媒下でのトランスジアキシアル水酸化
  • 温和な条件下での酸化反応
  • 不飽和ステロイドのエポキシ化
  • 抗癌剤としてのB環酸素付加ステロイドの合成
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
283207-BULK:
283207-500G:
283207-5G:
283207-VAR:
283207-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ming-Yi Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 69(8), 2884-2887 (2004-04-13)
A protocol that uses moist magnesium monoperoxyphthalate (MMPP) as an oxidant under microwave irradiation rapidly yields a variety of glycosyl sulfoxides from corresponding sulfides in high yields with high selectivity.
Chan-Woo Park et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 27(7), 1359-1366 (2017-05-18)
(
Heaney, H.; Newbold, A. J.
Tetrahedron Letters, 42, 6607-6607 (2001)
Wasserman, H. H. et al
Tetrahedron Letters, 43, 3351-3351 (2002)
Broughan, P. et al
Synthesis, 1015-1015 (1987)
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis