609021
L-リジン-15N2 塩酸塩
98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
184.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
609021-VAR:
609021-BULK:
609021-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック