Merck
607665
Sigma-Aldrich
L-Lysine-6-13C,ε-15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
分子量:
184.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4+1,7+1;
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-XYHPNNNYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
607665-VAR:
607665-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)