Merck
608971
Sigma-Aldrich
L-Lysine-ε-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
L-Lysine-epsilon-15N hydrochloride, L-Lysine-epsilon-15N hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N(CH2)4CH(NH2)CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
183.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CCCC[15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1;
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-HRIFTBQOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608971-BULK:
608971-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)