Merck
341371
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
別名:
Diethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CCD2CD2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
178.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
密度
1.050 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
InChI Key
DKMROQRQHGEIOW-NZLXMSDQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
341371-VAR:
341371-BULK:
341371-5G:
341371-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)