Merck
578517
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-13C4
99 atom % 13C
別名:
Dihydro-2,5-furandione-2,3,4,5-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4H4O3
CAS番号:
分子量:
104.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
RINCXYDBBGOEEQ-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
578517-VAR:
578517-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)