物質
colorless bottle
low-density polyethylene
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (15)
包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2750-9050
キャパシティ
15 mL
色
white cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Nalgene® dropper bottles with screw closure is an alternative to various pipetting devices.
- The tip ensures accurate dispensing of 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time.
- Chemically resistant to most reagents.
- LDPE clear transparent bottles for easy sample visualization.
- Leak-proof closure - prevents sample loss.
- Control dispensing tip ensures a secure fit.
- Suitable for use in biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)