Merck
B8782
Sigma-Aldrich
Nalgene® ボトル、スタイル2104
capacity 30 mL
別名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
ジョイント
Joints threaded neck (28)
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2104-0001
ボトル 直径× H
34 mm × 63 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ボストン型(丸形)広口ボトル
特徴および利点
  • Nalgene®ボトルは化学物質、材料、および標本の保管に理想的です。
  • 溶出物および抽出物が確実に少ない実験室グレードのHDPE材料
  • 冷凍庫での使用に適しています(-100℃まで)。
  • 硬く均一な壁面のため、裂けたり穴が開いたりするのを防止できます。
  • ボトルは優れた耐久性を有し、ほとんどの酸、塩基およびアルコールに対して化学的に耐性があります。
  • ライナーのないキャップが漏れのない密封を保証し、サンプルが保護されます。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)