物質
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene
ジョイント
Joints threaded neck (20)
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2002-0002
キャパシティ
60 mL
閉鎖部直径
12 mm
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Boston-style (round) narrow-mouth bottles.
特徴および利点
- Nalgene® narrow-mouth lab-quality bottles are ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals in the lab.
- Highly resistant to chemicals, these bottles are excellent for long-term use.
- Includes linerless polypropylene leak-proof closures for preventing sample loss.
- Uniform wall thickness protects against splitting or puncturing.
- Bottles can withstand temperatures in a freezer up to -100°C.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック