Merck
489042
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-6-13C-ε-15N dihydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H·2HCl
CAS番号:
分子量:
222.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形状
solid
mp
190 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl.Cl.NC(CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i4+1,7+1;;
InChI Key
JBBURJFZIMRPCZ-YXQIJENGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489042-BULK:
489042-VAR:
489042-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)