Merck
544086
Sigma-Aldrich
3,3,3-トリフルオロ-1-プロピン
97%
別名:
1,1,1-Trifluoropropyne, TFP, Trifluoromethylethyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C≡CH
CAS番号:
分子量:
94.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
InChI Key
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
パージ値
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
544086-10G:
544086-BULK:
544086-VAR:
544086-25G:
544086-10G-PW:
544086-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
544086-10G4061833021743
544086-25G4061833021767