物質
Viton® O-ring
brass valve
パラメーター
-20-400 °F temp. range
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
最高圧力:3,000 psig1/4(6.35mm)×1/4インチ(6.35mm)NPTFインレット。調節器のアウトレット側に付けて、液体やガスが調節器やボンベに逆流するのを防ぎます。
動作温度範囲:
Viton:-20°F~400°F(-29~204°C)
EPR:-65°F ~300°F(-54~149°C)
ネオプレン:80°F ~300°F(27~149°C)
動作温度範囲:
Viton:-20°F~400°F(-29~204°C)
EPR:-65°F ~300°F(-54~149°C)
ネオプレン:80°F ~300°F(27~149°C)
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z146846-1EA | 4061826763858 |