Merck
Z545481
Molymod® Individual organic model set
DNA (includes stand, 11cm H)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
詳細
base-pairs 2
メーカー/製品名
Molymod
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
法的情報
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z545481-1SET4061833078389