Merck
Z544450
Molymod®分子模型セット
teacher/researcher set, organic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
特徴
no. of atoms 111
no. of bonds 140
メーカー/製品名
Molymod MMS-003
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(38) 黒色 炭素原子部品:(24) 四面体、(6) 三角両錐、(6) 三方、(2) 2穴直線
(12) 赤色 2穴確度付き酸素原子部品
(40) 白色 1穴 水素原子部品
(4) 青色四面体 窒素原子部品
(2) 黄色 硫黄原子部品:(1) 四面体、(1) 八面体
(4) 紫色 四面体りん原子部品
(8) 緑色 1穴 ハロゲン原子部品
(3) 灰色 金属原子部品:(2) 1穴、(1) 2 穴角度付
(18) 孤立ペア 2D パドル;(6) ピンク、(6) 紫、(6) ベージュ
(55) 中間長さ 19mm 灰色リンク
(25) フレキシブル 長さ30mm 灰色リンク
(60) 短い 2mm長の白色リンク
リンク取り外しツール
保存ボックス
使用説明
最高品質のMolymod分子モデルセットは学生、教師、研究者の使用向けです。モデル部品を追加してアップグレードまたはカスタマイズが可能です。詳細な情報をお知りになりたい方はsigma-aldrich.comへ行き、当社の検索エンジンにMolymodを入力してください。
縮尺は2.8 cm =100 pm (オープン型)、1.45 cm = 100 pm (コンパクトな半スペースフィリング) です。セットには標準的に色分けされたプラスチック製の原子中心 (結合用の穴を適切な角度でセット)、結合棒、プラスチック製の収納箱が含まれます。
写真のセットは学生セットの見本です。
セット内容の詳細な説明は当社のSelection Guideをご覧ください。
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
コクラン分子模型 orbit, large set
Z119636
コクラン分子模型
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z544450-1SET4061833078204