Merck
Z119636
コクラン分子模型
orbit, large set
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 1,260
no. of bonds 1,000
メーカー/製品名
Cochranes 0041
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
Orbitシステムにはすべての原子が含まれ、有機および無機分子、格子、タンパク質やその他の三次構造のモデルの作成が可能です。基本構造、有機および無機化学、格子および生化学を網羅する4つのコクランワークブックのすべてがセットに含まれています。
原子1260個、結合1000個、冊子4冊
プレミアムな仕切り付き保管ボックス
スケール:3 cm = 0.1ナノメートル(1 Å)、Orbit
原子:
  • 1分岐:水素、白(250)、窒素、青(10)、酸素、赤(50)、フッ素、薄緑(10)、硫黄、黄色(10)、塩素、緑(10)、ホウ素、深緑(10)、ヨウ素、深緑(10)
  • 2分岐線形:水素、白(40)、炭素、黒(5)、窒素、青(5)、酸素、赤(20)
  • 2分岐100°:硫黄、黄色(10)
  • 2分岐110°:窒素、青(10)、酸素、赤(120)
  • 2分岐120°:窒素、青(10)
  • 3分岐100°、130°、130°:炭素、茶色(3)、リン、紫(10)
  • 3分岐108°、120°、132°:炭素、黒(20)
  • 3分岐108°、126°、126°:炭素、黒(20)、窒素、青(20)、酸素、赤(10)
  • 3分岐114°、123°、123°:炭素、黒(20)、窒素、青(20)
  • 3分岐120°:炭素、黒(100)、窒素、青(50)、酸素、赤(20)
  • 4分岐4面体:炭素、黒(110)、窒素、青(10)、酸素、赤(20)、リン、紫(20)、硫黄、黄色(12)、ハロゲン、緑(30)、金属、銀色(30)
  • 6分岐8面体:炭素、黒(6)、窒素、青(4)、酸素、赤(14)、硫黄、黄色(5)、鉄、灰色(12)、ハロゲン、緑(20)、金属、銀色(20)
  • 5分岐三方両錐形:炭素、黒(6)、窒素、青(4)、酸素、赤(4)、リン、紫(2)
  • 8分岐立方体:ハロゲン、緑(5)、金属、銀色(20)
  • 12-分岐:金属、銀色(40)
  • X ペグ(30)
結合:
  • 極厚、薄灰色、5 cm(150)
  • 極厚、薄灰色、3.5 cm(250)
  • 極厚、薄灰色、3 cm(150)
  • 極厚、薄灰色、2 cm(200)
  • 極硬質、灰色、3.5 cm(45)
  • 硬質、白、5 cm(60)
  • 硬質、白、3.5 cm(90)
  • 硬質混合、白、21 cm(48)
  • 非常に柔軟、白、21 cm(6)
  • 非常に柔軟、白、5 cm(6)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.