Merck
Z153176
コクラン分子模型
minit, biochemistry, single kit with booklet
別名:
分子モデルセット, 化学モデルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
詳細
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
特徴
no. of atoms 255
no. of bonds 220
メーカー/製品名
Cochranes 0075
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12色のプラスチック原子を使用して15種類の原子結合構成を再現できる多目的モデリングシステムです。炭素原子の場合であれば9種類の結合方式を構成できます:直線、三方(5段階の角度設定)、四面体、八面体、三方両錐。モデルは2種類のサイズ(OrbitとMinit)。すべてのモデルキット用に追加の原子中心と結合チューブが用意されています。
これらの項目のリストについては弊社Webサイト(sigma-aldrich.com)のTechnical Information Bulletin AL-183をご覧ください。
Build amino acids; monosaccharides, glycerol, fatty acids, steroids, purines and pyrimidines, peptides, disaccharides, lipids, nucleosides, nucleotides, proteins, polysaccharides, nucleic acids with this advanced student set in pocket-sized plastic container. Includes instruction/activity booklet.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
  • 1-prong: Hydrogen, white (75), Oxygen, red (10), Sulfur, yellow (2), Chlorine, green (2)
  • 2-prong linear: Hydrogen, white (10), Oxygen, red (10)
  • 2-prong 100°: Sulfur, yellow (2)
  • 2-prong 110°: Nitrogen, blue (2), Oxygen, red (25)
  • 2-prong 120°: Nitrogen, blue (5)
  • 3-prong 108°, 120°, 132°: Carbon, black (5)
  • 3-prong 108°, 126°, 126°: Carbon, black (5)
  • 3-prong 114°, 123°, 123°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (22)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (10)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (30), Nitrogen, blue (2), Phosphorous, purple (5), Metal, silver (1)
  • 6-prong octahedral: Iron, grey (1)
BONDS:
  • Straw, green, 2.5 cm (40)
  • Straw, green, 2 cm (80)
  • Straw, green, 1.5 cm (80)
  • Straw, white, 3.5 cm (20)
  • Straw, mixed set/26 (1)
  • St v flexible white, 2.5 cm (3)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z153176-1KT4061833010372