Merck
Z231320
Sigma-Aldrich
ジャイアントサイズ分子模型キット
deluxe kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
詳細
no. of flexible bonds 32
no. of rigid bonds 100
特徴
no. of atoms 64
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
大きく軽い分子模型で、学習講義用の有機・無機化合物構造のデモンストレ-ションに用いられます。20 cm/Åおよび8 cm/Åスケ-ルの組み立て模型です。ボンドの長さは5.5~27 cmです。原子中心の直径は5 cmで、標準的な色で仕上げられ、連結ロッド(ボンド)を挿入する各結合位置に強化ビニルの受容部があります。すべての模型キットには、保存用の箱および取扱説明書が含まれています。追加の原子やボンドは別売りしています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)