Merck
Z545716
Molymod®分子模型セット
classroom set, basic organic chemistry
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
特徴
no. of atoms 19
no. of bonds 24
包装
pkg of 6 sets
メーカー/製品名
Molymod MMP-AT2-6
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
最高品質のMolymod分子モデルセットは学生、教師、研究者の使用向けです。モデル部品を追加してアップグレードまたはカスタマイズが可能です。詳細な情報をお知りになりたい方はsigma-aldrich.comへ行き、当社の検索エンジンにMolymodを入力してください。
縮尺は2.8 cm =100 pm (オープン型)、1.45 cm = 100 pm (コンパクトな半スペースフィリング) です。セットには標準的に色分けされたプラスチック製の原子中心 (結合用の穴を適切な角度でセット)、結合棒、プラスチック製の収納箱が含まれます。
写真のセットは学生セットの見本です。
セット内容の詳細な説明は当社のSelection Guideをご覧ください。
Our Basic Student Organic Model Set is priced to allow each student to make his or her own models of water, ammonia, methane, carbon dioxide, alcohols, acids, esters, chloro-hydrocarbons, and many other substances. The models are easy to assemble and come complete with clearly illustrated instructions. The individual set is packaged in a plastic storage bag. The package of six sets comes with a plastic storage box and six separate bags.
Contents:
10 White Hydrogen 1-hole
4 Black Carbon 4-hole
2 Red Oxygen 2-hole
3 Green Chlorine 1-hole
1 Blue Nitrogen 4-hole
20 Medium Gray Links
4 Long Flexible Gray Links
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z545716-6SET4061833078549
Z545716-1SET